Få mere at vide
Triphenylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30451632
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30451632 50 g
1 options
Artikelnummer. 30451632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT80899050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphate
CAS 115-86-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H15 O4 P
Mængde 50 g
Synonym Phosphoric acid','triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP
InChI formel InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
IUPAC navn triphenylfosfat
Molekylvægt (g/mol) 326.28
Formel vægt 326.0708
Procent renhed >95