Få mere at vide
Triphenylphosphat (TPP) 500 μg/ml i methyltert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311144
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311144 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311144 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011131MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphate
CAS 115-86-6
Analyt- eller komponentnavne Triphenylphosphate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C18 H15 O4 P
Koncentration 500 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphoric acid, triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP
InChI formel InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
IUPAC navn triphenylfosfat
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Molekylvægt (g/mol) 326.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 326,0708 g/mol