missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triphenyl Phosphate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15891441
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891441 100 g
15801451 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15891441 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8211970100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115-86-6

Tekniske data

Smeltepunkt 48°C to 50°C
Kogepunkt 220°C/5 hPa
Molekylær formel (C6H5O)3PO
MDL nummer MFCD00003031
Mængde 100 g
Synonym Triphenyl phosphate, Phosphoric acid triphenyl ester, Triphenyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 326.28
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.