Få mere at vide
Triphenylphosphat, ren, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497840 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10497840 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10497840 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3650/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Emballage Plast pulver krukke
CAS 115-86-6
Damptryk 1,3 hPa 193
Fysisk form Fast stof
Molekylær formel C18H15O4P
MDL nummer MFCD00003031
Farve Hvid
Smeltepunkt 47 °C
Kogepunkt 370 °C
InChI nøgle XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn triphenylphosphat
Molekylvægt (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Mængde 500 g
ChEBI CHEBI:35033
Formel vægt 326,28 g/mol