missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triphenyl Phosphate-d15, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphate D15 |
| CAS | 1173020-30-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 2H15 O4 P |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Phen-2,3,4,5,6-d5-ol','1,1',1''-phosphate, Triphenylphosphate D15, Triphenyl Phosphate D15 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])Oc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.38 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?