missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triphenyl Phosphate-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphate D15 |
| CAS | 1173020-30-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 2H15 O4 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phen-2,3,4,5,6-d5-ol','1,1',1''-phosphate, Triphenylphosphate D15, Triphenyl Phosphate D15 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])Oc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.38 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?