Få mere at vide
Triphenylphosphat, 99+%
Artikelnummer. 10051660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051660 250 g Plastflaske 250g
10561581 1 kg Plastflaske 1kg
10256333 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10752705 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10051660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147672500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-86-6
Molekylær formel C18H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 326.29
MDL nummer MFCD00003031
InChI nøgle XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
PubChem CID 8289
ChEBI CHEBI:35033
IUPAC navn triphenylphosphat
SMIL O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl phosphate
Surhed 0,05 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 47 °C til 53 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 370 °C
Flammepunkt 220 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5O)3P(O)
Mængde 250 g
Beilstein 06, 179
Merck Index 15, 9915
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og acetone
Formel vægt 326.28
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinske flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphate