Få mere at vide
Triphenylphosphat, 98%
Artikelnummer. 11377995
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377995 250 g 250g
11387995 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08130.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326,29 g/mol
Triphenylphosphat anvendes som intern standard i screening og kvantificering af landbrugskemikalierester i grøntsager og frugter. Det bruges til plastbehandling og støbning af plastflow og ydeevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylphosphat anvendes som intern standard til screening og kvantificering af landbrugskemikalierester i grøntsager og frugter. Det bruges til plastbehandling og støbning af plastflow og ydeevne.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-86-6
Molekylær formel C18H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 326.29
MDL nummer MFCD00003031
InChI nøgle XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
PubChem CID 8289
ChEBI CHEBI:35033
IUPAC navn triphenylphosphat
SMIL O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl phosphate
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Kogepunkt 247°C to 250°C (11 mmHg)
Flammepunkt 223°C (433°F)
Lugt Odorless
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1888236
Merck Index 14,9742
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 326.29
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphate