missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triphenyl(p-carboxyphenyl)phosphonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenyl(p-carboxyphenyl)phosphonium Chloride |
| CAS | 35812-45-4 |
| Molekylær formel | C25H20O2PCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Phosphonium','(4-carboxyphenyl)triphenyl-','chloride (9CI), (p-Carboxyphenyl)triphenylphosphonium chloride, Triphenyl(p-carboxyphenyl)phosphonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H19O2P.ClH/c26-25(27)20-16-18-24(19-17-20)28(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;/h1-19H;1H |
| SMIL | [Cl-].O=C(O)C1=CC=C(C=C1)[P+](C=2C=CC=CC2)(C=3C=CC=CC3)C=4C=CC=CC4 |
| IUPAC navn | (4-carboxyphenyl)triphenylphosphonium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.86 |
| Formel vægt | 418.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?