Få mere at vide
Triphenyl-d15-tin Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotriphenylstannane-d15 |
| CAS | 358731-94-9 |
| Molekylær formel | C18D15ClSn |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5 H;1 H;/q;;;;+1/p-1/i3*1 D,2 D,3 D,4 D,5 D;; |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[Sn](Cl)(c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H] |
| IUPAC navn | chloro-tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.57 |
| Formel vægt | 401.0826 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |