missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tripelennamine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481856
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481856 500 mg
16479827 5 g
16431679 1 g
16427306 100 mg
16411266 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17428

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tripelennamine hydrochloride, an ethylenediamine derivative, is a potent histamine H1-receptor antagonist. Tripelennamine hydrochloride lessens the allergic response of the organism caused by histamine. Tripelennamine hydrochloride can be used for the research of rhinitis, conjunctivitis, and allergic and anaphylactic reactions.

Tripelennamine hydrochloride, an ethylenediamine derivative, is a potent histamine H1-receptor antagonist. Tripelennamine hydrochloride lessens the allergic response of the organism caused by histamine. Tripelennamine hydrochloride can be used for the research of rhinitis, conjunctivitis, and allergic and anaphylactic reactions.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tripelennamine hydrochloride
CAS 154-69-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H22ClN3
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (85.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 291.82
Formel vægt 291.82
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.