Få mere at vide
Tripalmitin, TRC
Artikelnummer. 30010766
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010766 10 g
30004953 1 g
30010751 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT80813010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-44-2
Molekylær formel C51 H98 O6
Molekylvægt (g/mol) 807.32
Synonym Hexadecanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester (ACI), Hexadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Palmitin, tri- (8CI), 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propyl hexadecanoate, Barolub LCD, Dynasan 116, Dynosan 114, Glycerin tripalmitate, Glycerol tripalmitate, Glyceryl trihexadecanoate, Glyceryl tripalmitate, Palmitic acid triglyceride, Palmitic triglyceride, Spezialfett 116, Sterotex GTP, Triglyceride PPP, Triglyceryl palmitate, Tripalmitate, Tripalmitoylglycerol
IUPAC navn 2,3-di(hexadecanoyloxy)propyl hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripalmitin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Formel vægt 806.7363
Procent renhed >95%