Få mere at vide
Tripalmitin, 99%
Artikelnummer. 10608074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10608074 1 g Glasflaske 1g
10368300 5 g Glasflaske 5g
10082970 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10608074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215670010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-44-2
Molekylær formel C51H98O6
Molekylvægt (g/mol) 807.33
MDL nummer MFCD00008995
InChI nøgle PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
IUPAC navn 2,3-di(hexadecanoyloxy)propylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tripalmitin
Navn note 99%
Smeltepunkt 65 °C til 68 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 315 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)14CO2CH2]2CHO2C(CH2)14CH3
Mængde 1 g
Beilstein 02, IV, 1176
Merck Index 15, 9908
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: meget opløselig i ether, benzen, kloroform, opløselig i toluen
Formel vægt 807.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tripalmitin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.