Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tripalmitin |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 65°C to 68°C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 315°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [CH3(CH2)14CO2CH2]2CHO2C(CH2)14CH3 |
| Mængde | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Tripalmitin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.