Få mere at vide
Trioxysalen, TRC
Artikelnummer. 30456912
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456912 100 mg
30451851 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT806580100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3902-71-4
Molekylær formel C14 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 2,5,9-trimethyl-, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-β,2,7-trimethyl-, δ-lactone (6CI,7CI), 2,5,9-Trimethyl-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,2',8-Trimethylpsoralen, 4,5',8-Trimethylpsoralen, 4,5',8-Trimethylpsoralene, NSC 71047, TMP, Trimethylpsoralen, Trioxsalen, Trioxysalen, Trisoralen
IUPAC navn 2,5,9-trimethylfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMIL CC1=CC(=O)Oc2c(C)c3oc(C)cc3cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trioxsalen
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
Formel vægt 228.0786