Få mere at vide
Triolein,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423521 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423521 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11423521 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210312210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 DKK
    2703.40 DKK / 10g
    Spare 136.60 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Triolein bruges som et substrat for mikrobielle lipaser. Triolein er et symmetrisk triglycerid
Kemiske identifikatorer
CAS 122-32-7
Molekylær formel C57H104O6
Molekylvægt (g/mol) 885.453
MDL nummer MFCD00137563
InChI nøgle PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC navn [2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triolein
Farve Gul
Tæthed 0,91g/ml (bogstaveligt)
Analyseprocentområde ≥95 %
Mængde 10 g
Formel vægt 885.46
Fysisk form Væske