Få mere at vide
Trioctylsilan, 95%
Artikelnummer. 11995941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11995941 25 g 25g
11985941 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434900250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
CAS: 18765-09-8 | C24H52Si | 368,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18765-09-8
Molekylær formel C24H52Si
Molekylvægt (g/mol) 368.76
InChI nøgle QTKHQYWRGFZFHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylsilane, silane, trioctyl, tri-n-octylsilane, trioctylsilyl
PubChem CID 6327367
IUPAC navn trioctylsilicium
SMIL CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trioctylsilane
Farve Farveløs
Tæthed 0.8210g/mL
Kogepunkt 163,0 °C til 165,0 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.821
Formel vægt 368.76
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trioctylsilane, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.