Få mere at vide
Trioctylphosphin, 90%, teknisk kvalitet, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753152 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10753152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436461000
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4731-53-7 | C24H51P | 370,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trioctylphosphine
CAS 4731-53-7
Farve Hvid
Tæthed 0.8310g/mL
Kogepunkt 240,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 147 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C24H51P
Brydningsindeks 1,4670 til 1,4690 (20 °C, 589 nm)
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.831
Synonym trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
InChI nøgle RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC navn trioctylphosphan
Molekylvægt (g/mol) 370.64
PubChem CID 20851
Formel vægt 370.64
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trioctylphosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trioctyl-Phosphine