Få mere at vide
Trioctylmethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30457378
Skift visning
Mængde:
25 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457378 25 mL
30449900 100 mL
30455306 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT80445025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltrioctylammonium Chloride
CAS 5137-55-3
Molekylær formel C25 H54 N . Cl
Mængde 25 mL
Synonym Methyltrioctylammonium Chloride, A 336, A 336 (catalyst), Aliquat 128, Capriquat, Methyltri-n-octylammonium Chloride, Methyltricaprylammonium Chloride, N-Methyl-N,N,N-trioctylammonium Chloride, TOMAC, TOMAC 75, Tri-n-octylmethylammonium Chloride, Tricaprylmethylammonium Chloride, Trioctylmonomethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC navn methyl(trioctyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 404.16
Formel vægt 403.3945