missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trioctyl Trimellitate, TRC

Artikelnummer. 17974335
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974335 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17974335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8044001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tri(2-ethylhexyl) trimellitat
CAS 3319-31-1
Molekylær formel C33 H54 O6
Mængde 1 g
Synonym 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tris(2-ethylhexyl) ester (7CI,8CI,9CI), ADK Cizer TOTM, Adekacizer TOTM, Bisoflex TOT, Codan Set 43.4400, Diplast TM/ST, Eastman TOTM, Hatcol 200, Kodaflex TOTM, Monocizer W 700, Monocizer W 705, Monocizer W 710L, Morflex 510, Nuoplaz 6959, Octyl trimellitate, Pelemol TOTM, Plasthall TOTM, Reomol OTM, Sansocizer TOTM, Staflex TOTM, T 08, TM 150, TOTM, TOTM-I, TOTM-NB, Tri-2-ethylhexyl trimellitate, Trimex T 08, Trioctyl 1,2,4-benzenetricarboxylate, Trioctyl trimellitate, Tris(2-ethylhexyl) trimellitate, Tris(octyl) trimellitate, Uniplex 546, Uniplex 546A, W 700, W 705
InChI formel InChI=1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 546.7783
Formel vægt 546.392
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.