Få mere at vide
Trioctylphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307148
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307148 50 g 50g
11387138 250 g 250g
11397138 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015808.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-42-2 | C24H51O4P | 434.64 g/mol
Trioctylphosphat finder anvendelse som brandhæmmende blødgører for polyvinylchlorid og cellulosenitrat. Det bruges som et stimulerende middel til den kemiske krigsførelse nervegift VX. Yderligere blev det brugt som et alkyleringsmiddel for heterocykliske nitrogenforbindelser og som en katalysator til fremstilling af phenol- og urinstofharpikser. Ud over dette bruges det som et skumdæmpende middel og et hjælpeopløsningsmiddel i produktionen af hydrogenperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-42-2
Molekylær formel C24H51O4P
Molekylvægt (g/mol) 434.64
MDL nummer MFCD00009491
InChI nøgle GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYNA-N
Synonym tris 2-ethylhexyl phosphate, disflamoll tof, flexol tof, phosphoric acid, tris 2-ethylhexyl ester, kronitex tof, flexol plasticizer tof, 2-ethyl-1-hexanol phosphate, tris ethylhexyl phosphate, tri 2-ethylhexyl phosphate
PubChem CID 6537
IUPAC navn tris(2-ethylhexyl)phosphat
SMIL CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trioctyl phosphate
Tæthed 0.93 g/mL
Kogepunkt 216°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Miscible with mineral oil and gasoline. Immiscible with water.
Formel vægt 434.64
Fysisk form Væske