Få mere at vide
Motic™ Trinokulært hoved, BA310 MET
Artikelnummer. 15485252
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BA310 MET Mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15485252 BA310 MET Mikroskoper Hver
1 options
Artikelnummer. 15485252 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001903241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 DKK
    3574.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 400.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Overlegen kvalitet Motic™ erstatning trinokulært, Siedentopf-type mikroskophoved. Motic™ Trinokulært hoved, BA310 MET er velegnet til BA310 MET mikroskoper.
  • Siedentopf type.
  • Designet til rBA310 MET mikroskoper.
  • Tilbøjelig 30° .
Tekniske data
Type Siedentopf, 30° Skråtstillet trinokulært hoved
Oversigt Light Split: 100:0/50:50
Til brug med (udstyr) BA310 MET Mikroskoper