Få mere at vide
Motic™ Trinokulær okularadapter, 28-serien
Artikelnummer. 15415112
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Serie 28 mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15415112 Serie 28 mikroskoper Hver
1 options
Artikelnummer. 15415112 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101000300592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 DKK
    572.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.24 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Letter fotomikografi med denne adapter. Motic™ Trinokulær okularadapter, 28-serien giver dig mulighed for at tilslutte et C-type spejlreflekskamera til dit mikroskop.
  • Letter fotomikografi.
  • Designet til C-monterede spejlreflekskameraer.
Tekniske data
Type C-type og SLR-kameraadapter
Til brug med (udstyr) Serie 28 mikroskoper
Inkluderer Okular