Få mere at vide
Trimyristin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415129
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415129 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15415129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62819.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 723.177 g/mol
Det kan bruges til fremstilling af faste lipid nanopartikler (SLN) sammensat af trimyristin (fast lipid) og poloxamer 407 (overfladeaktivt middel). Det bruges også som et syntesereagens og som et blødgøringsmiddel, genopfedningsmiddel, hudplejemiddel, opløsningsmidler og viskositetsregulerende midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges til fremstilling af faste lipid nanopartikler (SLN) sammensat af trimyristin (fast lipid) og poloxamer 407 (overfladeaktivt middel). Det bruges også som et syntesereagens og som et blødgørende, genopfedtende middel, hudkonditioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimyristin
CAS 555-45-3
Smeltepunkt 56 °C til 57 °C
Farve Hvid
Molekylær formel C45H86O6
Lineær formel [CH3(CH2)12COOCH2]2CHOCO(CH2)12CH3
MDL nummer MFCD00036229
Mængde 25 g
Beilstein 1718242
Merck Index 14,9724
Synonym trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; Opløseligt i kloroform, ether, ethanol eller diklorometan
InChI nøgle DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn 2,3-di(tetradecanoyloxy)propyltetradecanoat
Molekylvægt (g/mol) 723.177
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
Formel vægt 723.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver