Få mere at vide
Trimyristin, 90%
Artikelnummer. 10599993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10599993 5 g Glasflaske 5g
10046000 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422090050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 722,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-45-3
Molekylær formel C45H86O6
Molekylvægt (g/mol) 722.59
MDL nummer MFCD00036229
InChI nøgle DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
IUPAC navn 2,3-di(tetradecanoyloxy)propyltetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimyristin
Navn note 90%
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 9896
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, benzen, kloroform, ether
Formel vægt 722.59
Procent renhed 90%
Fysisk form Krystallinsk pulver