Få mere at vide
Trimyristin, 90%
Artikelnummer. 10046000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10046000
Brand: Thermo Scientific Acros 422090250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 722.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-45-3
Molekylær formel C45H86O6
Molekylvægt (g/mol) 722.59
MDL nummer MFCD00036229
InChI nøgle DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
IUPAC navn 2,3-di(tetradecanoyloxy)propyltetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimyristin
Navn note 90%
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 9896
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Formel vægt 722.59
Procent renhed 90%
Fysisk form Krystallinsk pulver