missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trimorphamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimorphamid |
| CAS | 60029-23-4 |
| Molekylær formel | C7 H11 Cl3 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Formamide','N-[2,2,2-trichloro-1-(4-morpholinyl)ethyl]- (9CI','ACI), Formamide','N-(2,2,2-trichloro-1-morpholinoethyl)- (6CI), N-[2,2,2-Trichloro-1-(4-morpholinyl)ethyl]formamide (ACI), Fademorf, Fademorf EK 20, Fademorf ZK 20, N-(1-Formamido-2,2,2-trichloroethyl)morpholine, Trimorfamid, Trimorfamide, Trimorphamid, VUAgT 866/72 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11Cl3N2O2/c8-7(9,10)6(11-5-13)12-1-3-14-4-2-12/h5-6H,1-4H2,(H,11,13) |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)C(NC=O)N1CCOCC1 |
| IUPAC navn | N-(2,2,2-trichloro-1-morpholin-4-ylethyl)formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.53 |
| Formel vægt | 259.9886 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?