Få mere at vide
Trimipramine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049372
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049372 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049372 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0240.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trimipramine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimipramine
CAS 739-71-9
Analyt- eller komponentnavne Trimipramine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trimipramine
InChI formel InChI=1S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 294.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 294.2096 g/mol