Få mere at vide
Trimipramine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 17940706
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17940706 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17940706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0240.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trimipramine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Analyt- eller komponentnavne Trimipramine maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trimipramine Maleate
InChI formel InChI=1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 410.51
Mængde 250 mg
Formel vægt 410.2206 g/mol