Få mere at vide
Trimipramine maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468686 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1213
MedChemExpress Trimipramine maleate is a 5-HT receptor antagonist, with pKi binding values of 6.39, 8.10, 4.66 for 5-HT1C, 5-HT2 and 5-HT1A, respectively.
Trimipramine maleate is also a potent and selective inhibitor targeting human noradrenaline (hNAT), serotonin (hSERT) and organic cation transporters (hOCT1, hOCT2) with IC50 values of 4.99 μM, 2.11 μM, 3.72 μM, 8.00 μM, respectively. Trimipramine maleate has vascular activity and anxiolytic efficacy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H30N2O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.60 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (34.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CC(CN(C)C)CN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 410.51
Formel vægt 410.51
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation