Få mere at vide
Trimipramine Maleate, LoGiCal
Artikelnummer. 30462045
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462045 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462045 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0240.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Analyt- eller komponentnavne Trimipramine maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimipramine Maleate
InChI formel InChI=1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Løsningstype Neat
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 410.51
Mængde 10 mg
Formel vægt 410.2206 g/mol