Få mere at vide
Trimipramine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463571
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463571 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463571 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0240.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Trimipramine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Analyt- eller komponentnavne Trimipramine maleate
Forsendelsestilstand Ice Pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H26 N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trimipramine Maleate
InChI formel InChI=1 S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16 H,12-15H2,1-3H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 410.51
Mængde 1 ml
Formel vægt 410.2206 g/mol