Få mere at vide
Trimipramine, LoGiCal
Artikelnummer. 30458461
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458461 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458461 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0240.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimipramine
CAS 739-71-9
Analyt- eller komponentnavne Trimipramine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimipramine
InChI formel InChI=1S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 294.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 294.2096 g/mol