Få mere at vide
Trimipramine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivelse
Trimipramine 1.0 mg/ml in Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimipramine |
| CAS | 739-71-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trimipramine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H26 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Trimipramine |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16 H,12-15H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Vis mere |