Få mere at vide
Trimipramine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462785
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462785 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462785 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0240.0101
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Trimipramine 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimipramine
CAS 739-71-9
Analyt- eller komponentnavne Trimipramine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 N2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trimipramine
InChI formel InChI=1 S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16 H,12-15H2,1-3H3
SMIL CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 294.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 294.2096 g/mol