Få mere at vide
Trimetozine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimetozine |
| CAS | 635-41-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trimetozine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H19 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methanone, 4-morpholinyl(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, Morpholine, 4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), 4-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)morpholine, 4-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)tetrahydro-1,4-oxazine, Abbott 22370, N-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)tetrahydro-1,4-oxazine, NSC 62939, Opalene, PS 2383, Sedoxazine, Trifenoxazin, Trimethoxazine, Trimetozin, Trimetozine, Trioxazin, Trioxazine, V 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO5/c1-17-11-8-10(9-12(18-2)13(11)19-3)14(16)15-4-6-20-7-5-15/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)N2CCOCC2 |
| Vis mere |