Få mere at vide
Trimethylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylurea |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O/c1-5-4(7)6(2)3/h1-3H3,(H,5,7) |
| Formel vægt | 102.0793 |