Få mere at vide
Trimethylurea
Artikelnummer. 11377188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377188 1 g 1g
11367188 5 g 5g
11387188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016475.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 632-14-4 | C4H10N2O | 102.14 g/mol
Det bruges som farmaceutiske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-14-4
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.14
MDL nummer MFCD00014868
InChI nøgle COSWCAGTKRUTQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylurea, n,n,n'-trimethylurea, urea, trimethyl, n,n'-dimethyl-n-methylurea, trimethylharnstoff, n,n',n'-trimethylurea, trimethylharnstoff german, urea, 1,1,3-trimethyl, unii-rmk4wz573b, urea, n,n,n'-trimethyl
PubChem CID 12435
IUPAC navn 1,1,3-trimethylurinstof
SMIL CNC(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylurea
Smeltepunkt 74°C to 75°C
Lugt Characteristic
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 102.14
Fysisk form Solid/Semi-solid