Få mere at vide
Trimethyltinhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30451744
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30451744 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30451744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT797615250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyltin Hydroxide
CAS 56-24-6
Molekylær formel C3H10OSn
Mængde 250 mg
Synonym Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide
InChI formel InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1
SMIL C[Sn](C)(C)O
IUPAC navn hydroxy(trimethyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 180.82
Formel vægt 181.9754