Få mere at vide
Trimethyltinhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30454475
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30454475 1 g
1 options
Artikelnummer. 30454475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7976151G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyltin Hydroxide
CAS 56-24-6
Molekylær formel C3H10OSn
Mængde 1 g
Synonym Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide
InChI formel InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1
SMIL C[Sn](C)(C)O
IUPAC navn hydroxy(trimethyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 180.82
Formel vægt 181.9754