Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyltin hydroxide |
| Smeltepunkt | 118.0°C to 119.0°C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | (CH3)3SnOH |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vægt | 180.82 |
| Procent renhed | 98% |
Safety and Handling
Product Identifier
- Trimethyltin hydroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.