Få mere at vide
Trimethyltinchlorid
Artikelnummer. 11344859
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344859 50 g 50g
11334859 2 g 2g
11324859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071166.18
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201,28 g/mol
Trimethyltinchlorid bruges som varmestabilisator ved fremstilling af vinylgardiner. Det bruges også som stabilisator til plast og som additiv til maling, som antifoulingmiddel. Det tjener også som et biprodukt ved fremstilling af methyltin. Yderligere bruges det som en forløber for vinyltrimethylstannan og til stabilisering af polyvinylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-45-1
Molekylær formel C3H11ClSn
Molekylvægt (g/mol) 201.28
MDL nummer MFCD00000520
InChI nøgle FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
PubChem CID 14016
IUPAC navn chlor(trimethyl)stannan
SMIL Cl.C[SnH](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyltin chloride
Smeltepunkt 37 °C til 39 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 154 °C
Flammepunkt 97 °C (207 °F)
Lugt Ubehageligt
Mængde 50 g
FN nummer UN3146
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, kloroform og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 199.25
Fysisk form Krystallinsk