Få mere at vide
Trimethyltinchlorid, 1 M (20 vægt%) opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794185 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10794185 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10794185 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427851000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyltin chloride
Farve Klar farveløs opløsning
Navn note 1M (25 vægt%) opløsning i hexaner
CAS 1066-45-1, 109-99-9
Molekylær formel C3H11ClSn
MDL nummer MFCD00000520
Koncentration 1M (NMR), præcis styrke på analysecertifikatet
Tæthed 0.9880g/mL
Synonym trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
InChI nøgle FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.C[SnH](C)C
IUPAC navn chlor(trimethyl)stannan
Molekylvægt (g/mol) 201.28
PubChem CID 14016
Formel vægt 199.25
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.988
Mængde 100 mL
Flammepunkt −17 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyltin chloride, 1M (20 wt.%) solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.