Få mere at vide
Trimethyltin bromide, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384839
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384839 25 g 25g
11374839 1 g 1g
11364839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071153.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-44-0
Molekylær formel C3H11BrSn
Molekylvægt (g/mol) 245.74
MDL nummer MFCD00000051
InChI nøgle KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
PubChem CID 14015
IUPAC navn bromo(trimethyl)stannane
SMIL Br.C[SnH](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyltin bromide
Smeltepunkt 27°C
Kogepunkt 165°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 243.7
Fysisk form Liquid