Få mere at vide
Trimethylsulfoxoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30457338
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30457338 50 g
1 options
Artikelnummer. 30457338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89605350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfoxonium Iodide
CAS 1774-47-6
Molekylær formel C3H9IOS
Mængde 50 g
Synonym Trimethylsulfonium Iodide Oxide, Trimethylsulfoxonium Iodide, NSC 71213, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyloxosulfonium Iodide, Trimethyloxosulphonium Iodide
InChI formel InChI=1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].C[S+](=O)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 220.07
Formel vægt 219.9419