Få mere at vide
Trimethylsulfoxonium iodide, 98+%
Artikelnummer. 11402008
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402008 100 g 100g
11491998 25 g 25g
11412008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11402008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14589.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
Trimethylsulfoxoniumiodid reagerer med natriumhydrid for at fremstille dimethyloxosulfoniummethylid, som bruges som et methylenoverførselsreagens i syntetisk kemi. Det bruges til at fremstille ylid, som reagerer med carbonylforbindelser for at få epoxider. Yderligere reagerer det med alfa,beta-umættede estere for at få cyclopropylestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsulfoxoniumiodid reagerer med natriumhydrid for at fremstille dimethyloxosulfoniummethylid, som bruges som et methylenoverførselsreagens i syntetisk kemi. Det bruges til at fremstille ylid, som reagerer med carbonylforbindelser for at få epoxider. Yderligere reagerer det med alfa,beta-umættede estere for at få cyclopropylestere.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1774-47-6
Molekylær formel C3H9IOS
Molekylvægt (g/mol) 220.07
MDL nummer MFCD00011899
InChI nøgle BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 74498
IUPAC navn trimethyl(oxo)-λ6-sulfanyliumiodid
SMIL [I-].C[S+](C)(C)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfoxonium iodide
Smeltepunkt ∼170°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 3595854
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 220.07
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.