Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsulfoxonium iodide |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 175,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3)3S(O)I |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 15 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i ethanol og ether |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trimethylsulfoxonium iodide
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.