missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trimethylsulfoxonium-d9 Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsulfoxonium-d9 Iodide |
| CAS | 23726-00-3 |
| Molekylær formel | C3D9IOS |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Tri(methyl-d3)-sulfoxonium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8OS.HI.H/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-3H3;1H;/q+1;;/p-1/i1D2,2D3,3D3;;1+1 |
| SMIL | O=[S+](C([2H])([2H])[2H])([C]([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[2H].[I-] |
| IUPAC navn | Tri(trideuteriomethyl)sulfoxonium iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.13 |
| Formel vægt | 229 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?