Få mere at vide
Trimethylsulfoxonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsulfoxonium Chloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 128.0063 |