Få mere at vide
Trimethylsulfoxonium chloride, 97%
Artikelnummer. 10595134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10595134 1 g Glasflaske 1g
10254574 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381520010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5034-06-0 | C3H9ClOS | 128.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5034-06-0
Molekylær formel C3H9ClOS
Molekylvægt (g/mol) 128.62
MDL nummer MFCD00011898
InChI nøgle KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfoxonium chloride, trimethyloxosulfonium chloride, trimethylsulfonium chloride oxide, trimethyloxosulphonium chloride, sulfonium, trimethyl-, chloride, s-oxide, sulfoxonium, trimethyl-, chloride, sulfoxonium, trimethyl-, chloride 8ci,9ci, trimethyl oxo-??-sulfanylium chloride, c3h9os.cl, sulfoxonium, chloride
PubChem CID 197819
SMIL C[S+](=O)(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfoxonium chloride
Smeltepunkt 226.0°C to 229.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3S(O)Cl
Mængde 1 g
Formel vægt 128.62
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsulfoxonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.