Få mere at vide
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate, 98+%
Artikelnummer. 11370144
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11370144 5 g 5g
11380144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370144 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00647.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 676-88-0 | C3H9BF4S | 163.97 g/mol
Trimethylsulfoniumtetrafluorborat, bruges som methylenoverførselsmiddel og som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som råmateriale i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsulfoniumtetrafluorborat, bruges som methylenoverførselsmiddel og som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som råmateriale i organisk syntese.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 676-88-0
Molekylær formel C3H9BF4S
Molekylvægt (g/mol) 163.97
MDL nummer MFCD00031582
InChI nøgle RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsulfonium tetrafluoroborate, trimethylsulphonium tetrafluoroborate 1-, trimethyl sulfonium fluoroborate, trimethylsulfanium tetrafluoroborate, trimethylsulphoniumtetrafluoroborate
PubChem CID 3083643
IUPAC navn trimethylsulfanium;tetrafluorborat
SMIL C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 214°C to 218°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3708437
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 163.98
Procent renhed ≥98%